2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L14067.03EA 64.3 EUR
L14067.03 L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Kaava: C₉H₇ClN₂S
MW: 210,69 g/mol
Sulamispiste: 168…170 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047058
CAS-numero: 2103-99-3