2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H54861.03EA 276 EUR
H54861.03 H54861.06 H54861.MD
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Kaava: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03407828
CAS-numero: 436151-85-8