2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54054.03EA 169 EUR
H54054.03 H54054.06 H54054.MD
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methylphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₁H₉NO₂S
Sulamispiste: 168…172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01936002
CAS-numero: 17228-99-8