2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Varoitus
H54606.MDEA 54.8 EUR
H54606.MD H54606.03 H54606.06
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₁H₉NO₃S
MW: 235,26 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03791177
CAS-numero: 57677-80-2