2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31948.MEEA 128 EUR
H31948.ME H31948.04
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Kaava: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00472891
CAS-numero: 105512-80-9