2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L05829.06EA 186 EUR
L05829.06 L05829.14
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Kaava: C₉H₇NS₂
MW: 193,30 g/mol
Sulamispiste: 172…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014508
CAS-numero: 2103-88-0
EINECS: 218-274-7