Pterostilbene, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
523310-10EA 384 EUR
523310-10
Pterostilbene, Millipore®
Pterostilbene
Kaava: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,2964 g/mol
MDL numero: MFCD00238710
CAS-numero: 537-42-8