Pterostilbene
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13000-100EA 180 EUR
CAYM13000-100 CAYM13000-50 CAYM13000-500 CAYM13000-250
Pterostilbene
Pterostilbene
Kaava: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,2964 g/mol
MDL numero: MFCD00238710
CAS-numero: 537-42-8