4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55060.03EA 118 EUR
H55060.03 H55060.14 H55060.06
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Kaava: C₁₂H₁₄OSi
MW: 202,33 g/mol
Sulamispiste: 66…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093765
CAS-numero: 77123-57-0