3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Alfa Aesar
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51126.06EA 285 EUR InStock
H51126.06 H51126.03 H51126.14
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09266196
CAS-numero: 443776-76-9
EINECS: 000-000-0
UN: 0000