4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51123.06EA 392 EUR
H51123.06 H51123.03 H51123.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09837617
CAS-numero: 302348-51-2