4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52863.06EA 203 EUR
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Sulamispiste: 160…171 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01632202
CAS-numero: 85107-55-7