4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17052.06EA 373 EUR
L17052.06 L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BNO₄
MW: 180,96 g/mol
Sulamispiste: ∼ 250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191550
CAS-numero: 80500-27-2
EINECS: 000-000-0