4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAM1127-1GEA
81.4
EUR
TCIAM1127-1G
TCIAM1127-5G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Kaava:
C₇H₈BNO₄ MW: 180,96 g/mol |
MDL numero:
MFCD00191550 CAS-numero: 80500-27-2 |
Testitulosten erittely
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |