3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L15193.06EA 273 EUR
L15193.06 L15193.03
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Sulamispiste: 93…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01317846
CAS-numero: 87199-15-3