3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE59697211-1GEA 83.9 EUR
MOLE59697211-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₉BO₃
MW: 151,96
MDL numero: MFCD01317846
CAS-numero: 87199-15-3