4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Toimittaja: Molekula
MOLEM54140413EA 94.7 EUR
MOLEM54140413
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
MDL numero: MFCD00792672
CAS-numero: 59016-93-2