Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H55845.14EA 1410 EUR
H55845.14 H55845.03 H55845.06
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate
Kaava: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05
Sulamispiste: 290 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07784376
CAS-numero: 252726-24-2