4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H27634.06EA 793 EUR
H27634.06
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene ≥97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Kaava: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Sulamispiste: 86…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07357280
CAS-numero: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III