Tolbutamide ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
B21698.18EA 299 EUR
B21698.18 B21698.09 B21698.30
Tolbutamide ≥98%
Tolbutamide
Kaava: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MW: 270,35
Sulamispiste: 128…130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00027169
CAS-numero: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
UN: 0000