Tolbutamide, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46968-250MG-REA 52.2 EUR
46968-250MG-R
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Kaava: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MDL numero: MFCD00027169
CAS-numero: 64-77-7
EINECS: 200-594-3