Tolbutamide, Supelco®
Toimittaja: Sigma-Aldrich
SAFST0891-100GEA 0 EUR
SAFST0891-100G T0891-100G T0891-500G T0891-25G
Tolbutamide, Supelco®
Tolbutamide
Kaava: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MW: 270,35
MDL numero: MFCD00027169
CAS-numero: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
UN: 0000