Tolbutamide
Toimittaja: U.S. Pharmacopeia
USPH1670003EA 315 EUR
USPH1670003
Tolbutamide
Tolbutamide
Kaava: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MW: 270,35
MDL numero: MFCD00027169
CAS-numero: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
UN: 0000