2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52541.MDEA 109 EUR
H52541.MD H52541.03
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233,98 g/mol
Sulamispiste: 100…104 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06801695
CAS-numero: 850593-10-1