4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31639.03EA 142 EUR
H31639.03 H31639.06
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Sulamispiste: 171…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797882
CAS-numero: 124811-71-8