4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L10242.03EA 207 EUR
L10242.03 L10242.MD
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₅F₃O₃
MW: 218,13 g/mol
Sulamispiste: 177…179 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052340
CAS-numero: 58808-59-6