4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26097.03EA 565 EUR
H26097.03
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Sulamispiste: 144…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01091008
CAS-numero: 220239-68-9
EINECS: None