4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
Vaara
H56258.03EA 918 EUR
H56258.03 H56258.MD
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline ≥97%
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline
Kaava: C₁₄H₁₃ClFN
MW: 249,71 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11119360
CAS-numero: 1036628-11-1