4,4'-Anisoin ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B21559.36EA 897 EUR
B21559.36 B21559.14
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Kaava: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Sulamispiste: 110…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008411
CAS-numero: 119-52-8
EINECS: 204-330-8