Acetophenone azine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L03924.06EA 380 EUR
L03924.06
Acetophenone azine ≥97%
Acetophenone azine
Kaava: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Sulamispiste: 120…124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015011
CAS-numero: 729-43-1
EINECS: 211-979-0