Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
235628-5GEA 157 EUR
235628-5G
Vanillin azine, Sigma-Aldrich®
Vanillin azine
Kaava: C₁₆H₁₆N₂O₄
MDL numero: MFCD00008364
CAS-numero: 1696-60-2