Salicylaldehyde azine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: Salicylaldazine
A10527.18EA 788 EUR
ABCRAB126307.0010 A10527.18 A10527.09
Salicylaldehyde azine ≥97%
Salicylaldehyde azine
Kaava: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Sulamispiste: 216…222 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043496
CAS-numero: 959-36-4
EINECS: 213-500-0