3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52767.06EA 208 EUR
H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Sulamispiste: 210…212 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179463
CAS-numero: 850568-59-1