2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H51041.06EA 1600 EUR
H51041.06 H51041.03
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole ≥98%
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole
Kaava: C₁₇H₂₆Cl₂O₂
MW: 333,29 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093939
CAS-numero: 146370-52-7
ADR: 8,III