Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Varoitus
H53113.06EA 477 EUR
H53113.06
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₈H₃BF₉K
MW: 320,01 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03701625
CAS-numero: 166328-09-2