3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13492.06EA 292 EUR
A13492.06 A13492.03 A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Kaava: C₉H₆F₆N₂O
MW: 272,15 g/mol
Sulamispiste: 132…134 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051848
CAS-numero: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1