Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19345.03EA 160 EUR
L19345.03 L19345.06 L19345.MD
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Kaava: C₉H₆OS
MW: 162,21 g/mol
Kiehumispiste: 135…136 °C (8 mmHg)
Sulamispiste: 30…32 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01075041
CAS-numero: 3541-37-5
EINECS: 000-000-0