Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBCC12204DAEA 0 EUR
MAYBCC12204DA MAYBCC12204EA
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Kaava: C₉H₆OS
MW: 162,21
MDL numero: MFCD01075041
CAS-numero: 3541-37-5