Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB3777-5GEA 124 EUR
TCIAB3777-5G
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Kaava: C₉H₆OS
MW: 162,21
MDL numero: MFCD01075041
CAS-numero: 3541-37-5
EINECS: 000-000-0
UN: 0000