2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L08445.06EA 127 EUR
L08445.06 L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide
Kaava: C₁₅H₂₅NO₂S
MW: 283,44 g/mol
Sulamispiste: 113…116 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051975
CAS-numero: 105536-22-9