Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H51894.06EA 470 EUR
H51894.06 H51894.03
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate ≥95%
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₁₃H₁₁BF₃KO
MW: 290,13
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115746
CAS-numero: 850623-47-1
EINECS: 000-000-0
UN: 0000