3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13574-1EA 108 EUR
CAYM13574-1 CAYM13574-5 CAYM13574-25 CAYM13574-10
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
3-Bromo-5-phenylsalicylic acid
Kaava: C₁₃H₉BrO₃
MW: 293,1128 g/mol
MDL numero: MFCD18378258
CAS-numero: 4906-68-7