3,5-Dibromo-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H57476.MDEA 399 EUR
H57476.MD H57476.03
3,5-Dibromo-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
3,5-Dibromo-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Kaava: C₁₃H₁₀Br₂FN
MW: 359,03
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD27975656
CAS-numero: 1858251-75-8
EINECS: 000-000-0
UN: 0000