3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H56754.MDEA 185 EUR
H56754.MD H56754.03
3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Kaava: C₁₃H₁₁ClFN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11144409
CAS-numero: 1019540-88-5