4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H56275.03EA 518 EUR
H56275.03 H56275.MD
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline ≥97%
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Kaava: C₁₃H₁₁ClFN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05740323
CAS-numero: 723753-84-2