N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H56102.MDEA 401 EUR
H56102.MD H56102.03
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline
Kaava: C₁₄H₁₄FNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03210757
CAS-numero: 356531-43-6