1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB1157-10GEA 170 EUR
TCIAB1157-10G
1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Benzyl-1-phenylhydrazine
Kaava: C₁₃H₁₄N₂
Kiehumispiste: 218°C
MDL numero: MFCD00059186
CAS-numero: 614-31-3
EINECS: 210-377-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/00/28933000.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %