1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A17367.06EA 94.2 EUR
A17367.06 A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₁₃H₁₅ClN₂
MW: 234,73 g/mol
Sulamispiste: 178…181 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050690
CAS-numero: 5705-15-7