Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27642.03EA 167 EUR
H27642.03 H27642.06
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04 g/mol
Kiehumispiste: 146 °C
Tiheys: 0,922
Leimahduspiste: 40 °C (104 °F)
MDL numero: MFCD05663847
CAS-numero: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3,III