Cyclopropylboronic acid tech. 85%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26254.06EA 634 EUR
H26254.06 H26254.03
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, Technical Grade
Cyclopropylboronic acid
Kaava: C₃H₇BO₂
MW: 85,90 g/mol
Sulamispiste: 90…95 °C
MDL numero: MFCD04038750
CAS-numero: 411235-57-9